주요 문서
854977
Supelco
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
beveled finish clear glass vial
flat bottom
특징
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
용적
20 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)