주요 문서
SU860095
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
gold seal, magnetic (with 5mm center hole), red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
red PTFE/silicone/red PTFE septum
설명
durometer: 45° shore A
특징
closure type crimp seal
포장
pkg of 100 ea
격막 직경 × 두께
11 mm × 1.0 mm
피팅
thread for 11 mm
호환성
for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Recommended for: CTC PAL, TriPlus autosamplers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)