주요 문서
508179
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
동의어(들):
Crimp Seal with Red Rubber/PTFE Septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE/red rubber septum
포장
pkg of 100 ea
씰 직경
11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)