주요 문서
27473
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
red aluminum seal, seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
material
PTFE/red rubber septum
red aluminum seal
특징
closure type crimp seal
포장
pkg of 1000 ea
씰 직경
11 mm
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)