주요 문서
PHL89522
Ginkgolic acid C15:1
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
22:1-ω7-Anacardic acid, 6-[(8Z)-Pentadecenyl]-salicylic acid, Anacardic acid monoene, Ginkgolic acid I, Romanicardic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H34O3
CAS Number:
Molecular Weight:
346.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
InChI key
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
509.9 °F - (calculated)
Flash Point (°C)
265.5 °C - (calculated)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)