주요 문서
PHL85758
11-Methylsulfinylundecylglucosinolate potassium salt
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Potassium 11-methylsulfinylundecylglucosinolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H36KNO10S3
CAS Number:
Molecular Weight:
573.78
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](S/C(CCCCCCCCCCCS(C)=O)=N/OS(=O)(O[K])=O)O1
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)