주요 문서
680362
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
211.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
63-67 °C
작용기
imine
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO/c1-16-14-9-7-12(8-10-14)11-15-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
InChI key
MSWPGMRTURVKRJ-RVDMUPIBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)