주요 문서
645826
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
동의어(들):
4-Methoxy-N-(4-methoxybenzylidene)aniline, N-(4-Methoxybenzylidene)-4-anisidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
241.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
146-150 °C (lit.)
작용기
imine
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H15NO2/c1-17-14-7-3-12(4-8-14)11-16-13-5-9-15(18-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b16-11+
InChI key
ZDOHZYPZEUJYKN-LFIBNONCSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)