추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥80.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)O[C@H]2C[C@]3([C@H]4[C@@]5([C@H](C(=C)[C@@H](C5)CC4)O)CC[C@@H]3C(C2)(C(=O)O)C(=O)O)C)OC(=O)CC(C)C)O
InChI
1S/C31H46O15S/c1-14(2)9-21(33)45-24-23(46-47(40,41)42)22(34)18(13-32)44-26(24)43-17-11-29(4)19-6-5-16-10-30(19,25(35)15(16)3)8-7-20(29)31(12-17,27(36)37)28(38)39/h14,16-20,22-26,32,34-35H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41,42)/t16-,17+,18-,19+,20
InChI key
YGOAVAYXZNQEGO-LNQSNDDKSA-N
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.