PHL83518
Koenigicine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3,11-Dihydro-8,9-dimethoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazole, Kenimbidine, Koenidine, Koenimbidine, NSC 127151
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H21NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
323.39
Beilstein:
1224366
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
COc1cc2[nH]c3c4C=CC(C)(C)Oc4c(C)cc3c2cc1OC
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11-8-14-13-9-16(22-4)17(23-5)10-15(13)21-18(14)12-6-7-20(2,3)24-19(11)12/h6-10,21H,1-5H3
InChI key
IUZVYLWUISSZCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.