추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O)O)O[C@@H]3[C@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(CC[C@@]9(C(CC(CC9)(C)C)C6=CC5)C(=O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C
InChI
1S/C53H86O22/c1-23-32(57)36(61)40(65)44(70-23)74-42-33(58)26(56)20-68-46(42)73-31-11-12-49(4)29(50(31,5)22-55)10-13-52(7)30(49)9-8-24-25-18-48(2,3)14-16-53(25,17-15-51(24,52)6)47(67)75-45-41(66)38(63)35(60)28(72-45)21-69-43-39(64)37(62)34(59)27(19-54)71-43/h8,23,25-46,54-66H,9-22H2,1-7H3/t23-,25?,26-,27+,28+,29?,30?,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45-,46-,49-,50-,51+,52+,53-/m0/s1
InChI key
GFPLPBCJRRNZHM-AYFSCGOGSA-N
관련 카테고리
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.