주요 문서
PHL82554
Gossypetin 3-methylether
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7,8-trihydroxy-3-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7,8-Pentahydroxy 3-methoxyflavone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12O8
CAS Number:
Molecular Weight:
332.26
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
OC1=C2C(C(C(OC)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C16H12O8/c1-23-16-13(22)11-9(19)5-10(20)12(21)15(11)24-14(16)6-2-3-7(17)8(18)4-6/h2-5,17-21H,1H3
InChI key
WLHKPDQFOBROCS-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)