PHL82486
Benzyl cinnamate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHCOOCH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
238.28
Beilstein:
2051339
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChI key
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
356.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
180 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.