기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix WAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777262)
mobile phase: (A) 20 mmol Tris, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 20 to 100% B in 40 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
temp.: ambient
detector: UV, 260 nm
injection: 5 μL
sample: DNA
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.