주요 문서
G005951
HPLC Analysis of Fusion Protein on Zenix®-C SEC-300 vs. Zenix® SEC-300
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 + 200 mM NaCl
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL fusion protein, MW 170 kD, pl 6.8-7.0
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)