주요 문서
G005170
SFC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, Methanol Additive
application for SFC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
검사 파라미터
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol; (80:20, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: warfarin enantiomers, 2 mg/mL
적합성
application for SFC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
SFC data provided by Dr. Christina Kraml, Lotus Separations, LLC, Princeton, NJ.
Instrument: Berger Analytical SFCsystem equipped with a dual pump (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), column oven (TCM-200) and diode-array detector (DAD-4100); from Mettler Toledo.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Warfarin
애플리케이션
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)