주요 문서
G004386
GC Analysis of cis/trans C18:1, C18:2, and C18:3 FAME Isomers on SLB®-IL100
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-IL100, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28886-U)
oven: 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 1 μL 50:1 split
liner: 4 mm I.D., split, cup design
sample: Mixture of C18:1, C18:2, and C18:3 FAMEs in methylene chloride
응용 분야
agriculture
clinical
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)