주요 문서
CRMFAGO
Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard
Diesel
동의어(들):
Diesel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
형식
matrix material
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used for the determination of Fatty Acid Methyl Ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method, EN 14078
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
134.6 °F
Flash Point (°C)
57 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)