주요 문서
ERMFD305
Colloidal Silica (1.5 g/kg, zeta potential)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
분석 메모
For more information please click on the below product number:
ERMFD305
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)