주요 문서
ERMFD102
Silica, colloidal
ERM®, certified reference material, biomodal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified for scattering intensity-weighed arithmetic mean hydrodynamic diameter, extinction intensity-weighed modal Stokes′ diameter, number-weighed modal area-equivalent diameter and number-weighed median area-equivalent diameter.
분석 메모
For more information please see:
ERMFD102
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)