주요 문서
ERMEF319
Diesel (B7)
Gas Oil (Butoxybenzene)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
제조업체/상표
JRC
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
134.6 °F
Flash Point (°C)
57 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)