주요 문서
96690
Supelco
Isobutyl vinyl ether
analytical standard
동의어(들):
Vinyl isobutyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
Beilstein:
1560159
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.45 (vs air)
vapor pressure
68 mmHg ( 20 °C)
분석
≥95.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChI key
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
5.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-15 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)