주요 문서
95065
Supelco
Terbuthylazine Metabolite MT23-GS16984
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
6-(tert-Butylamino)-1H-1,3,5-triazine-2,4-dione, Terbuthylazine-TP MT23 (LM5)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)