주요 문서
94026
Supelco
Amisulbrom Metabolite IT-14
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
3-Bromo-6-fluoro-2-methyl-1-((1-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfonyl)-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10BrFN4O2S
Molecular Weight:
373.20
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
적합성
suitable for LC-MS
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=S(N1C(C)=C(Br)C2=C1C=C(F)C=C2)(C3=NN(C)C=N3)=O
애플리케이션
Environmental
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)