주요 문서
73295
Supelco
Penoxsulam Metabolite 5-OH
analytical standard
동의어(들):
2-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5-hydroxy-8-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12F5N5O5S
Molecular Weight:
469.34
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
LC/MS: suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)