93056
Alternariol solution
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
3,7,9-Trihydroxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one solution
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
농도
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(c3c([c]1=O)c(cc(c3)O)O)c(cc(c2)O)C
InChI
1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3
InChI key
CEBXXEKPIIDJHL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
We also offer a CRM solution of isotope labelled Alternariol. Please find all our CRMs of Alternaria toxins here.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.