주요 문서
854142
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
green aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
green aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
특징
closure type crimp seal
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
크기 × 두께
11 mm × 1.0 mm
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)