분석
97%
양식
solid
mp
167-171 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
InChI key
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.