주요 문서
797-0219
ASTM D5134: GC Analysis of Hydrocarbons on Petrocol® DH 50.2
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Petrocol DH 50.2, 50 m × 0.20 mm I.D., 0.50 μm (24133-U)
oven: 35 °C (30 min), 2 °C/min to 200 °C (15 min)
inj. temp.: 200 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 19-21 cm/sec @ 35°C (see ASTM D5134)
injection: 0.2 μL, 200:1 split
응용 분야
petroleum
법적 정보
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    p-Xylene
    2-Methylheptane
    4-Methyloctane
    Methylcyclopentane
    Benzene
    cis-1,3-Dimethylcyclopentane
    m-Xylene
    2,2,3-Trimethylbutane
    2,2-Dimethylheptane
    2,3,5-Trimethylhexane
    2,3-Dimethylheptane
    2,3-Dimethylpentane
    2,5-Dimethylhexane
    2-Methyloctane
    3,3-Dimethylheptane
    3,5-Dimethylheptane
    3-Ethylhexane
    3-Methylheptane
    3-Methylhexane
    3-Methylpentane
    Octane
    Pentane
    Propane
    Toluene
    Cyclohexane
    2,4-Dimethylhexane
    3,4-Dimethylheptane
    Cyclopentane
    n-Heptane, suitable for GC, ≥99.9%
    n-Nonane
    2,2,5-Trimethylhexane
    o-Xylene
    trans-1,2-Dimethylcyclopentane
    trans-1,3-Dimethylcyclopentane
    1,1-Dimethylcyclopentane
    2,2,3-Trimethylpentane
    2,2-Dimethylbutane
    2,2-Dimethylhexane
    2,2-Dimethylpentane
    2,3-Dimethylbutane
    2,3-Dimethylhexane
    2,4-Dimethylheptane
    2,4-Dimethylpentane
    2,5-Dimethylheptane
    2-Methylhexane
    2-Methylpentane
    3,3-Dimethylpentane
    3,4-Dimethylhexane
    3-Ethylpentane
    3-Methyloctane
    4-Methylheptane
    Ethylbenzene
    Ethylcyclopentane
    2,6-Dimethylheptane
    3-Ethylheptane
    모두 보기 (55)
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)