material
fused silica
Quality Level
Agency
ASTM® D5134,D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
파라미터
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
100
df
0.50 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
50 m × 0.20 mm
기질 활성군
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
응용 분야
chemicals and industrial polymers
petroleum
컬럼 유형
capillary non-polar
일반 설명
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
애플리케이션
기타 정보
법적 정보
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
프로토콜
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Thermally Desorbed
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Chemically Desorbed With CS2
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.