주요 문서
78077
Supelco
2,7-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
동의어(들):
2,7-Naphthalenediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
Beilstein:
2042383
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-190 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
InChI key
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)