주요 문서
77833
Supelco
4-Nitro-o-phenylenediamine
analytical standard
동의어(들):
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(NH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
Beilstein:
608106
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
199-201 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
InChI key
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)