주요 문서
713-1274
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Petrocol DH, 100m × 0.25 mm I.D., 0.5 μm film (24160-U)
inj. temp.: 250 °C
column temp.: 35 °C for 15 min, then to 200 °C at 2 °C/min, hold for 5 min
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec (set at 35 °C)
injection: 1 μL
sample: premium unleaded gasoline, split 100:1,
응용 분야
petroleum
법적 정보
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Mesitylene
    1-Methylnaphthalene
    2,2,4-Trimethylpentane
    2,3,4-Trimethylpentane
    2,3-Dimethylbutane
    2,3-Dimethylhexane
    2,4-Dimethylhexane
    2,4-Dimethylpentane
    2,5-Dimethylhexane
    2-Methylhexane
    2-Methylnaphthalene (β)
    2-Methylpentane
    3-Methylhexane
    3-Methylpentane
    m-Xylene
    Butane
    Hexane
    o-Xylene
    p-Xylene
    Benzene
    Ethylbenzene
    2-Methylpropane
    2-Methylbutane
    Naphthalene
    Pentane
    Toluene
    모두 보기 (28)
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)