69712
2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol
analytical standard
동의어(들):
2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
147-151 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
InChI key
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.