주요 문서
OH30092000
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C-B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115609
material
epoxy shaft
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30092000
전도도 측정 범위
0.00-199.9 mS/cm
온도 측정 범위
0-100 °C
베터리 전력
4 AAA, 250 hr life
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
애플리케이션
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
특징 및 장점
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)