주요 문서
64823
Supelco
Flat Bottom Flask
size 300 mL
동의어(들):
FLAT BOTTOM FLASK,300ML,24/40, EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
flat bottom glass flask
Quality Level
크기
large
300 mL
조인트
joint ST/NS flask
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with liquid/liquid extractors
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)