주요 문서
CLS4280250
Pyrex® round-bottom boiling flask, long neck with tooled mouth
capacity 250 mL
동의어(들):
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4280
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
round bottom flask
조인트
joint ST/NS5
무균
non-sterile
특징
closure type Tooled Mouth
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 4280-250
용량
250 mL
경부 크기
(1)
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)