주요 문서
64761
Supelco
PTFE Sleeve
for use with 24/40 , pkg of 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
PTFE sleeve
Quality Level
포장
pkg of 5
기술
passive air sampling: suitable
응용 분야
environmental
호환성
for use with 24/40 
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE Sleeve is an accessory that can be used with modular liquid-liquid extraction (LLE) replacement components.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)