주요 문서
BR51467
BRAND® ground socket
PTFE, joint: 29/32, grip collar and sealing rings
동의어(들):
Ground sockets, PTFE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
material
PTFE
조인트
joint: 29/32
특징
grip collar and sealing rings
제조업체/상표
BRAND 51467
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
PTFE. Greaseless seal will not contaminate sample. Outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260 °C. Sturdy design for permanent use. With grip collar and sealing rings for excellent tightness. Low leakage rate: Q < 1 · 10-4 mbar · l · s-1.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)