주요 문서
64751
Supelco
Drying Column with Frit, 400mm x 22mm OD
동의어(들):
Specialty Glass Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
기술
LPLC: suitable
Quality Level
길이 × O.D.
400 mm × 22 mm
호환성
for use with US EPA Protocol
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)