주요 문서
58257
Rheodyne® Fittings
long nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
stainless steel nut
설명
long nut
포장
pkg of 10 ea
피팅
long nut for 1/16 in. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The long Rheodyne nut has a longer hex portion for easier wrench access.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1