주요 문서
58458
Supelco
Waters® Fittings
size 1/16 in., pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
설명
nuts and ferrules (5 ea)
포장
pkg of 5 ea
크기
1/16 in.
일반 설명
The Waters® Fittings are used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Waters is a registered trademark of Waters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)