주요 문서
58201C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
동의어(들):
Diol Bonded Phase HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
SUPELCOSIL LC-Diol HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L20
제품 라인
SUPELCOSIL
특징
endcapped: no
제조업체/상표
SUPELCOSIL
포장
1 ea of
라벨링 범위
3.5% carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4 mm
표면적
170 m2/g
표면 범위
surface coverage 3.8 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
기질 활성군
diol phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å pore size
pH 범위
2-7.5
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LC-Diol columns can be used to separate proteins by gel filtration chromatography. When operated with an aqueous buffer, the diol phase can effectively shield the silica surface from interacting with proteins. A well-known use of diol columns, under normal phase conditions, is the separation of steroids and sterols.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가아드 카트리지
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)