주요 문서
366595
Sigma-Aldrich
Potassium hexachlororhenate(IV)
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2ReCl6
CAS Number:
Molecular Weight:
477.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
관련 카테고리
애플리케이션
Used in preparation of supported rhenium tricarbonyls which catalyze propylene hydrogenation.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Purnell, S.K. Gates, B.C.
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)