제품명
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (Carboxen/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with autosampler or manual holder, needle size 24 ga
material
black hub (metallic)
metal alloy fiber
니들 크기
24 ga
포장
pkg of 3 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
CAR/PDMS coating
호환성
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler or manual holder
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
SPME fibers with Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) and Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) coatings are now available on a nitinol core (NIT) in a SS assembly for improved fiber performance.