주요 문서
57401
Replacement bulb
for use with PHRED Reactor, λmax, 254 nm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
λmax
254 nm
호환성
for use with PHRED Reactor
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)