주요 문서
57269
Glass Magnet
mat W × L × thickness 24 in. × 24 in. × 3/16 in., pkg of 1 ea
동의어(들):
Glass Magnet SHEET 24IN X 24IN X 3/16IN, EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
포장
pkg of 1 ea
매트 너비 × 길이 × 두께
24 in. × 24 in. × 3/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our Glass Magnet Sheet prevents your glass apparatus from being knocked over accidentally. This 2′ × 2′ sheet (61 cm × 61 cm), with its tacky surface, effectively secures the vessels in place. It can be cut with a razor blade or utility knife to fit strategically on counter tops or in drawers containing fragile glassware. Add it to carts when transporting glass to another lab or into the field.
법적 정보
Glass Magnet is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)