주요 문서
Z150770
Glass-tubing cutter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122406
NACRES:
NB.35
관련 카테고리
일반 설명
Spring-loaded to stay open until used. Cuts tubing up to 1-1/2 in. (38 mm) diameter. Made of nickel-plated zinc-alloy die-casting.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)