주요 문서
56142
Omnifit® Small Bore Connector
Three-way valve connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
설명
PTFE cones included
기술
LPLC: suitable
보어(bore)
0.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Omnifit® Small Bore Connectors offer the unique advantage of producing a very low dead volume connection with tubing of various diameters, through an O-ring compression system, a cone over tubing system or a void-filling cone with a standard gripper.
특징 및 장점
PTFE cone included.
법적 정보
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)