제품명
LiChrospher® Si-60 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
제조업체/상표
LiChrospher®
Quality Level
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
650 m2/g
Matrix
silica gel
기질 활성군
silica phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
60 Å
60 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® Si 60 (5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm) is ideal for normal-phase HPLC chromatography separations.
법적 정보
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.